Tisk…
2-Fluoro-N-methylbenzamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H56104.MDEA 2550 CZK
H56104.MD H56104.03
2-Fluoro-N-methylbenzamide ≥97%
2-Fluoro-N-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₈FNO
MW: 153,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01214098
CAS číslo: 52833-63-3