Tisk…
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H54516.03EA 12390 CZK
H54516.03 H54516.MD
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅FN₂O₄S
MW: 220,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703185
CAS číslo: 406233-31-6