Tisk…
Sulphaquinoxaline, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
45662-250MGEA 0 CZK
45662-250MG
Sulphaquinoxaline, Supelco®
Sulphaquinoxaline
Vzorec: C₁₄H₁₂N₄O₂S
MDL Number: MFCD00055406
CAS číslo: 59-40-5
EINECS: 200-423-2