Tisk…
N-(4-Methoxyphenyl)-3-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
Varování
H58131.MCEA 3230 CZK
H58131.MC
N-(4-Methoxyphenyl)-3-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
N-(4-Methoxyphenyl)-3-nitrobenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₃H₁₂N₂O₅S
MW: 308,30 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00414861
CAS číslo: 180631-81-6