Tisk…

1-(Methylsulphonyl)-4-nitrobenzene ≥97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

B20068.06EA 4880 CZK
B20068.06 B20068.03
1-(Methylsulphonyl)-4-nitrobenzene ≥97%
1-(Methylsulphonyl)-4-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₇NO₄S
Bod tání: 136…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047803
CAS číslo: 2976-30-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR