4-Methoxybenzenesulphonamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L08961.14EA
8170
CZK
L08961.14
L08961.06
4-Methoxybenzenesulphonamide ≥98%
4-Methoxybenzenesulphonamide
Vzorec:
C₇H₉NO₃S MW: 187,22 g/mol Bod tání: 110…114 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00025392 CAS číslo: 1129-26-6 |