4-Bromo-3-methylbenzamide ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
L16176.03EA
900
CZK
L16176.03
L16176.14
L16176.06
4-Bromo-3-methylbenzamide ≥99%
4-Bromo-3-methylbenzamide
Vzorec:
C₈H₈BrNO Bod tání: 177…182 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00672914 CAS číslo: 170229-98-8 EINECS: 000-000-0 |