Tisk…
Methyl-3,5-dibromo-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L12098.03EA 1430 CZK
L12098.03 L12098.06
Methyl-3,5-dibromo-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate ≥99%
Methyl-3,5-dibromo-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₈Br₂O₄
Bod tání: 104…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082715
CAS číslo: 715-33-3