Tisk…
N-(4-Bromophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
Varování
H57015.MDEA 4000 CZK
H57015.MD H57015.03
N-(4-Bromophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
N-(4-Bromophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₁₄H₉BrF₃NO
MW: 344,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03937564
CAS číslo: 562080-79-9