Tisk…
5-Chloro-3-methylanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL643513-5GEA 0 CZK
SIAL643513-5G SIAL643513-25G
5-Chloro-3-methylanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
5-Chloro-3-methylanthranilic acid
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
MDL Number: MFCD02358895
CAS číslo: 20776-67-4