Tisk…
3-Chloro-4-methylbenzenesulphonamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32513.03EA 1890 CZK
H32513.03 H32513.09
3-Chloro-4-methylbenzenesulphonamide ≥97%
3-Chloro-4-methylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₈ClNO₂S
Bod tání: 135…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025381
CAS číslo: 51896-27-6