Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
B22695.14EA
5080
CZK
B22695.14
B22695.06
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate ≥98%
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,21 g/mol Bod varu: 119…120 °C (1 mmHg) Bod tání: 47…50 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082710 CAS číslo: 3556-83-0 EINECS: 000-000-0 |