2-Iodosobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALI8000-5GEA
16820
CZK
SIALI8000-5G
SIALI8000-1G
2-Iodosobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Iodosobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₅IO₃ MW: 264,02 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002401 CAS číslo: 304-91-6 EINECS: 206-159-4 |