Tisk…
2-Iodosobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALI8000-5GEA 16820 CZK
SIALI8000-5G SIALI8000-1G
2-Iodosobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Iodosobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₃
MW: 264,02 g/mol
MDL Number: MFCD00002401
CAS číslo: 304-91-6
EINECS: 206-159-4