Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H33853.03EA
2180
CZK
H33853.03
H33853.06
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate 95%
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate
Vzorec:
C₉H₉IO₂ MW: 276,07 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12198129 CAS číslo: 103440-52-4 |