Tisk…
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H34056.03EA 1250 CZK
H34056.03 H34056.06
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide 96%
5-Amino-2-methylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂S
Bod tání: 163…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06681071
CAS číslo: 6973-09-7