Tisk…
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate ≥98%
Varování
B20990.03EA 671 CZK
B20990.03 B20990.06
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate ≥98%
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₁₀H₆F₆O₂
MW: 272,15 g/mol
Bod varu: 85…87 °C (15 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052317
CAS číslo: 26107-80-2