Tisk…
5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H50142.MDEA 1930 CZK
H50142.MD H50142.03
5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine 96%
5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine
Vzorec: C₉H₁₁IN₂O
MW: 290,11 g/mol
Bod tání: 131…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039866
CAS číslo: 470463-42-4