Tisk…
2,4,6-Trimethyl-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzenesulphonamide
Varování
J65999.MAEA 3280 CZK
J65999.MA
2,4,6-Trimethyl-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzenesulphonamide
2,4,6-Trimethyl-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzenesulphonamide
Activates phospholipase C
Vzorec: C₁₆H₁₆F₃NO₂S
MW: 343,36 g/mol
Bod tání: 114…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00095824
CAS číslo: 200933-14-8