Tisk…
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L20100.03EA 1570 CZK
L20100.03 L20100.06
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid 96%
2-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₃BO₃
MW: 228,06
Bod tání: 96…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632206
CAS číslo: 190661-29-1