Tisk…
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B24351.01EA 543 CZK
B24351.01 B24351.03 B24351.06
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid ≥97%
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₃BO₃
MW: 228,06
Bod tání: 193…198 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075705
CAS číslo: 146631-00-7
EINECS: 000-000-0