Tisk…
6-Bromo-4-methyl-3-nitroquinoline 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H54769.03EA 17510 CZK
H54769.03 H54769.MD
6-Bromo-4-methyl-3-nitroquinoline 96%
6-Bromo-4-methyl-3-nitroquinoline
Vzorec: C₁₀H₇BrN₂O₂
MW: 267,08 g/mol
Bod tání: 152…155 °C
MDL Number: MFCD12761249
CAS číslo: 1185310-49-9