Tisk…
3-(Cyclopropylamino)propionitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL560200-1GEA 1250 CZK
SIAL560200-1G
3-(Cyclopropylamino)propionitrile, Sigma-Aldrich®
3-(Cyclopropylamino)propionitrile
Vzorec: C₆H₁₀N₂
MDL Number: MFCD00060285
CAS číslo: 58196-47-7