5-Boronopicolinic acid ≥97%
H53138.MDEA
4120
CZK
H53138.MD
5-Boronopicolinic acid ≥97%
5-Boronopicolinic acid
Vzorec:
C₆H₆BNO₄ MW: 166,9271 g/mol Bod tání: >300 °C |
MDL Number:
MFCD09027238 CAS číslo: 913836-11-0 |