Tisk…
2-(Trimethylsilyl)pyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26885.03EA 1280 CZK
H26885.03 H26885.09
2-(Trimethylsilyl)pyridine ≥97%
2-(Trimethylsilyl)pyridine
Vzorec: C₈H₁₃NSi
MW: 151,28
Bod varu: 47…49 °C (5 mmHg)
Hustota: 0,911
Bod vzplanutí: 52 °C (126 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797181
CAS číslo: 13737-04-7
ADR: 3,III