Tisk…
3-(Chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole ≥99%
H50243.MDEA 2070 CZK
H50243.MD
3-(Chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole ≥99%
3-(Chloromethyl)-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂O₂
MW: 224,65 g/mol
Bod tání: 58…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084966
CAS číslo: 175205-62-6