Tisk…
2-Methyl-5-hexen-3-ol ≥99%
Varování
B20220.03EA 1100 CZK
B20220.03 B20220.14 B20220.06
2-Methyl-5-hexen-3-ol ≥99%
2-Methyl-5-hexen-3-ol
Vzorec: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00048326
CAS číslo: 32815-70-6
UN: 1987
ADR: 3,III