3-(Chloromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL424315-5GEA
2680
CZK
SIAL424315-5G
SIAL424315-25G
3-(Chloromethyl)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,59 g/mol |
MDL Number:
MFCD00191922 CAS číslo: 31719-77-4 |