2,2':6',2''-Terpyridine, Supelco®
M-Clarity™ quality level = MQ100
86490-250MGEA
0
CZK
86490-250MG
2,2':6',2''-Terpyridine, Supelco®
2,2':6',2''-Terpyridine
Vzorec:
C₁₅H₁₁N₃ MW: 233,27 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006213 CAS číslo: 1148-79-4 EINECS: 214-559-5 |