Tisk…
Chlorovodík 1.25 mol/l, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
17933-250MLEA 0 CZK
17933-250ML
Chlorovodík 1.25 mol/l, Supelco®
Chlorovodík
Vzorec: HCl
MW: 36,46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7