Tisk…
Methyl-3,5-dibromobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B20668.03EA 1690 CZK
B20668.03 B20668.06
Methyl-3,5-dibromobenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dibromobenzoate
Vzorec: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
Bod tání: 61…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082648
CAS číslo: 51329-15-8
EINECS: 000-000-0