4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
B22138.30EA
21590
CZK
B22138.30
B22138.18
B22138.09
4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98%
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₆ClN MW: 151,60 Bod tání: 77…80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00019761 CAS číslo: 874-86-2 EINECS: 212-869-5 UN: 2923 ADR: 8,III |