2-Chloro-6-methylbenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L00706.03EA
958
CZK
L00706.03
L00706.06
2-Chloro-6-methylbenzonitrile ≥98%
2-Chloro-6-methylbenzonitrile
Vzorec:
C₈H₆ClN MW: 151,60 Bod varu: 143 °C (38 mmHg) Bod tání: 79…83 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001782 CAS číslo: 6575-09-3 EINECS: 229-499-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |