Tisk…
2-Chloro-6-methylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL125083-5GEA 0 CZK
SIAL125083-5G
2-Chloro-6-methylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₆ClN
MW: 151,60
MDL Number: MFCD00001782
CAS číslo: 6575-09-3
EINECS: 229-499-5