2-Chloro-6-methylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL125083-5GEA
0
CZK
SIAL125083-5G
2-Chloro-6-methylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-methylbenzonitrile
Vzorec:
C₈H₆ClN MW: 151,60 |
MDL Number:
MFCD00001782 CAS číslo: 6575-09-3 EINECS: 229-499-5 |