Tisk…
4-Chloro-2-methylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL594547-5GEA 0 CZK
SIAL594547-5G
4-Chloro-2-methylbenzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₆ClN
MW: 151,60
MDL Number: MFCD00045603
CAS číslo: 50712-68-0