Tisk…
Dimethylzinc ≥96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
39563.14EA 33360 CZK
39563.14
Dimethylzinc ≥96%
Dimethylzinc
Vzorec: C₂H₆Zn
MW: 95,478 g/mol
Bod varu: 46 °C
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1,386
Bod vzplanutí: –18 °C (–0,4 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014854
CAS číslo: 544-97-8
EINECS: 208-884-1
UN: 3394
ADR: 4.2,I