3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L16307.MDEA
2230
CZK
L16307.MD
L16307.03
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid ≥98%
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Vzorec:
C₅H₅NO₃ MW: 127,10 Bod tání: 185…187 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318161 CAS číslo: 17153-20-7 |