Tisk…
3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid ≥97%
Varování
H31606.03EA 2070 CZK
H31606.03
3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid ≥97%
3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Bod tání: 180…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01936010
CAS číslo: 14442-12-7