Tisk…
2-sec-Butylthiazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A13483.14EA 8030 CZK
A13483.14 A13483.06
2-sec-Butylthiazole ≥98%
2-sec-Butylthiazole
Vzorec: C₇H₁₁NS
MW: 141,24 g/mol
Bod varu: 174…175 °C
Hustota: 1,007
Bod vzplanutí: 58 °C (136 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051951
CAS číslo: 18277-27-5
EINECS: 242-154-3
UN: 1993
ADR: 3,III