Tisk…
Ethylene glycol-[D₄] (98% D), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL347442-1GEA 5340 CZK
SIAL347442-1G
Ethylene glycol-[D₄] (98% D), Sigma-Aldrich®
Ethylene glycol-[D₄]
Vzorec: C₂H₂D₄O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00144289
CAS číslo: 2219-51-4
EINECS: 218-730-5