Tisk…
Methyl trifluoropyruvate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO379710050EA 2240 CZK
ACRO379710050
Methyl trifluoropyruvate 97%
Methyl trifluoropyruvate
Vzorec: C₄H₃F₃O₃
MW: 156,06 g/mol
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114936
CAS číslo: 13089-11-7
UN: 2924
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %