Methyl trifluoropyruvate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B21589.14EA
8030
CZK
B21589.14
B21589.06
Methyl trifluoropyruvate ≥97%
Methyl trifluoropyruvate
Vzorec:
C₄H₃F₃O₃ MW: 156,06 g/mol Bod varu: 84…86 °C Hustota: 1,52 Bod vzplanutí: 26 °C (79 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00114936 CAS číslo: 13089-11-7 EINECS: 000-000-0 UN: 3272 ADR: 3,III |