Tisk…
2-Ethoxythiobenzamide ≥97%
Nebezpečí
H33353.03EA 2950 CZK
H33353.03 H33353.MD
2-Ethoxythiobenzamide ≥97%
2-Ethoxythiobenzamide
Vzorec: C₉H₁₁NOS
MW: 181,25 g/mol
Bod tání: 113…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06090837
CAS číslo: 725702-35-2