Tisk…
5-Fluoro-2-methylthiobenzamide ≥97%
Nebezpečí
H33362.03EA 1200 CZK
H33362.03 H33362.06
5-Fluoro-2-methylthiobenzamide ≥97%
5-Fluoro-2-methylthiobenzamide
Vzorec: C₈H₈FNS
MW: 169,22 g/mol
Bod tání: 52…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09757566
CAS číslo: 1250676-94-8