Tisk…
4-Fluoro-3-methylthiobenzamide ≥97%
Nebezpečí
H33778.MDEA 1050 CZK
H33778.MD H33778.03
4-Fluoro-3-methylthiobenzamide ≥97%
4-Fluoro-3-methylthiobenzamide
Vzorec: C₈H₈FNS
MW: 169,22 g/mol
Bod tání: 89…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09757567
CAS číslo: 1016775-44-2