Tisk…
8-Hexadecanol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B20734.22EA 0 CZK
B20734.22
8-Hexadecanol ≥97%
8-Hexadecanol
Vzorec: C₁₆H₃₄O
MW: 242,45 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046733
CAS číslo: 19781-83-0