Tisk…
4-Butylbenzonitrile ≥98%
Varování
A19174.14EA 6390 CZK
A19174.14 A19174.06
4-Butylbenzonitrile ≥98%
4-Butylbenzonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Bod varu: 130…132 °C (15 mmHg)
Hustota: 0,924
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052345
CAS číslo: 20651-73-4