Methyl-2-bromoisonicotinate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL689505-1GEA
0
CZK
SIAL689505-1G
SIAL689505-5G
Methyl-2-bromoisonicotinate, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-bromoisonicotinate
Vzorec:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216,0320 g/mol |
MDL Number:
MFCD03791265 CAS číslo: 26156-48-9 |