Tisk…
Methyl-2-aminoisonicotinate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L19869.03EA 1630 CZK
L19869.03 L19869.06
Methyl-2-aminoisonicotinate 97%
Methyl-2-aminoisonicotinate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Bod tání: 145…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039316
CAS číslo: 6937-03-7
EINECS: 000-000-0