2-(Methylthio)benzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L06870.06EA
7010
CZK
L06870.06
L06870.03
2-(Methylthio)benzonitrile ≥98%
2-(Methylthio)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₇NS MW: 149,22 g/mol Bod varu: 116…117 °C (5 mmHg) Bod tání: 33…38 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015557 CAS číslo: 6609-54-7 EINECS: 000-000-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |