Tisk…
4-Bromo-N-(2,4-dimethylphenyl)benzamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H57284.03EA 9370 CZK
H57284.03 H57284.MD
4-Bromo-N-(2,4-dimethylphenyl)benzamide ≥97%
4-Bromo-N-(2,4-dimethylphenyl)benzamide
Vzorec: C₁₅H₁₄BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00436496
CAS číslo: 282091-66-1